Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Proporciona una gran variedad de soluciones de conexión en el laboratorio.
Marca: Hamilton™ 90672
51.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio fabricado de CTFE
- Tubos fabricados de PTFE
- Para luers femeninos
- Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Cuba | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Personalizado | |
20 G |