Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación OneComp eBeads™
Partículas esféricas que pueden teñirse con anticuerpos individuales conjugados con fluorocromo para su uso como controles de compensación de un único color. Las partículas OneComp eBeads reaccionan con anticuerpos de ratón, de rata y de hámster y son independientes de la cadena ligera de inmunoglobulina. 1 gota (50 μl)/prueba
Especificaciones
Línea de productos | eBeads™ |
---|---|
Tipo de producto | Gránulos de compensación |
Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
Alertas:
Contiene azida sódica
Descripción
- Cada gota de partículas contiene una población positiva que captura cualquier anticuerpo de ratón, rata o hámster y una población negativa que no reacciona con anticuerpos
- Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color en experimentos de citometría de flujo de varios colores
- Presentan reacción cruzada con algunos anticuerpos de conejo, pero no se han realizado pruebas exhaustivas sobre esta reactividad
- Están diseñados para su uso en compensación con todos los fluorocromos que se excitan mediante las líneas de láser azul (488 nm), verde (532 nm), verde-amarillo (561 nm) y rojo (de 633 a 635 nm)
- Es compatible con eFluor™ 450, pero no está optimizado para la compensación de otros fluorocromos excitados mediante el láser violeta (405 nm)
Especificaciones
eBeads™ | |
Gránulos de compensación | |
Citómetro de flujo |