Learn More
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta
Hisopo de uso general para la limpieza de zonas pequeñas y confinadas
Marca: Berkshire™ LT000125.10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
- Espuma de celda abierta de 100 ppi
- Cabeza unida térmicamente
- Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
- Buena resistencia química
- Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
- Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
ISO Clase 4 | |
5 in | |
Swab | |
127 mm | |
125 mm | |
Rectangulares | |
0.5 in. | |
13 mm | |
0,5 in | |
Espuma de poliuretano |
0.5 in. | |
For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold | |
12.7 mm | |
4.9 in. | |
Espuma de poliuretano | |
9 mm | |
Rigid | |
13 mm | |
Polipropileno |
Título del producto
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta > Formed polyurethane foam tip;Handle Length/Type: 5 in. Rigid; Tip Diameter/Type: 0.5 in. Rectangular
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido