Learn More
BRAND™ Portaobjetos de cavidad de vidrio óptico
Con bordes esmerilados rectangulares.
180.00€ - 338.00€
Especificaciones
Edges | Esmerilados |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Grosor (métrico) | Entre 1,2 y 1,5 mm |
Tipo | Portaobjetos de vidrio óptico |
N.° por paquete | 50 |
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12158681
|
BRAND™
475535 |
2 |
277.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10151391
|
BRAND™
475565 |
3 |
338.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10555602
|
BRAND™
475505 |
1 |
180.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Vidrio sodocálcico blanco (transparente), clase hidrolítica 3
- Concavidad única
- Se suministra en paquetes de 50
Especificaciones
Esmerilados | |
Entre 1,2 y 1,5 mm | |
50 |
Vidrio sodocálcico | |
Portaobjetos de vidrio óptico | |
Transparente blanco |