Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos para cámaras de recuento y hemacitómetros
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de 0,4 mm de espesor para cubrir la suspensión de células en la cámara de recuento.
Marca:  Marienfeld Superior™ 0350000
Código de producto. 10595892
  • 122.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas de vidrio especial óptico
  • Listas para usar
  • Con bordes esmerilados y pulidos
  • Característica adicional: a causa de su alta calidad los bordes pulidos de las laminillas sirven también para hacer buenas frotis de sangre
  • Empaquetadas individualmente en bolsitas plásticas, 10 laminillas por cajita, 10 cajitas por cartón
  • Para aplicaciónes in-vitro diagnósticas según la directiva IVD 98/79/EC, con marca CE y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Laminillas cubreobjetos
20 x 26 mm
Cámaras de recuento y Hemacitómetros
0.4 mm
Bordes esmerilados y pulidos
100