Learn More
Hellma™ Cubetas de microceldas de precisión de vidrio óptico especial
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de microceldas de precisión de vidrio óptico especial Hellma™ están fabricadas con vidrio SCHOTT™ tipo UK 5, fabricado con materias primas excepcionalmente puras, lo que proporciona una transmisión mejorada en la gama cercana a los rayos ultravioleta.
295.00€
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Material Vidrio óptico
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Wavelength Range De 360 a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10437641
Ver documentos
Hellma™
100-100-20
35.000 μl
295.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transmisión de más del 80 % sobre un rango espectral de entre 320 y 2500 nm
  • Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Especificaciones
Macroceldas de absorción
9,5mm
45mm
Vidrio óptico
De 360 a 2500 nm
12,5mm