Learn More
Hellma™ Microceldas de vidrio óptico
105.00€ - 145.00€
Especificaciones
Tipo | Microcelda |
---|---|
Material | Vidrio óptico |
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
Cantidad | 1Each |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10673711
|
Hellma™
6030-50-10 |
17,5 ml |
145.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10343841
|
Hellma™
6030-20-10 |
7 ml |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Microcelda | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1Each | |
45mm |
Vidrio óptico | |
9,5mm | |
De 360 a 2500 nm | |
12,5mm |