Learn More
Sartorius Puntas de orificio ancho Optifit de 10 a 1000 μl, bandejas individuales
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
El complemento perfecto para su pipeteador
153.00€ - 191.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) De 10 a 1000 μl
filtradas por Non-filtered
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,69 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10748854
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
791020
No estéril
153.00€
paquete de 960
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Añadir a la cesta
10385602
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
791021
Estéril
191.00€
paquete de 960
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatibles con la función Optiload en micropipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, lo que permite una conexión y expulsión ergonómicas y ligeras de puntas.
  • Puntas fabricadas con precisión
  • Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Compatibles con otras marcas de pipetas
  • Proceso de fabricación en sala limpia ISO 8
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponible como haz electrónico preesterilizado o no esterilizado
  • La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor de la gradilla garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento (el envoltorio de plástico es un residuo normal)
  • Las bandejas de puntas están codificadas por colores para indicar el pipeteador codificado por colores correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
De 10 a 1000 μl
Azul
2,69 in
CE, ISO 9001, ISO 13485
Sartorius™ eLINE™
Standard
Azul
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Optifit™
Non-filtered
Autoclavable
6,85cm
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Gradilla
Non-filtered Tips
Single-use