Learn More
Sartorius Puntas Optifit de 50 a 1200 μl, paquete de recarga única
El complemento perfecto para su pipeteador
146.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 50 a 1200 μl |
---|---|
filtradas por | Non-filtered |
Color | Morado |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 2,81 in |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11562934
![]() ![]() |
Sartorius
791203 |
Estéril |
146.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatibles con la función Optiload en micropipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, lo que permite una conexión y expulsión ergonómicas y ligeras de puntas.
- Puntas fabricadas con precisión
- Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
- Compatibles con otras marcas de pipetas
- Proceso de fabricación en sala limpia ISO 8
- Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
- Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
- Preesterilizadas con haces de electrones
- La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
- Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
- El envoltorio de plástico hermético alrededor de la gradilla garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento (el envoltorio de plástico es un residuo normal)
- 20 bandejas de 96 puntas en función del volumen de la punta
- Las bandejas de puntas están codificadas por colores para indicar el pipeteador codificado por colores correspondiente
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
Especificaciones
De 50 a 1200 μl | |
Morado | |
2,81 in | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Sartorius™ eLINE™ | |
Standard | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polipropileno |
Non-filtered | |
Autoclavable | |
7,15cm | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Recarga | |
Paquete de recarga | |
Morado | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Optifit™ |