Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC MS OPTIMA™ 35
Presentan características de sangrado ultrabajo con alta estabilidad de temperatura. Las columnas capilares para GC MS Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 son columnas de fase de silarileno entrecruzado y unido químicamente con selectividad única en la región polar media y una excelente desactivación de la superficie de los tubos.
697.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | MS Optima™ 35 |
---|---|
Tipo USP | G42 |
Para utilizar con (equipo) | Recomendadas para detectores de trampa iónica |
Tipo | Columna capilar para GC |
Temperatura máxima | Para operaciones isotérmicas: 360 °C, isoterma corta en el programa de temperatura: 370 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12432840
|
Macherey-Nagel™
726154.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,4 mm |
697.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12452840
|
Macherey-Nagel™
726157.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 mm |
744.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12442840
|
Macherey-Nagel™
726154.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,4 mm |
1205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12462840
|
Macherey-Nagel™
726157.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 mm |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Columna capilar para GC envasada en fase de silarileno entrecruzado y unido químicamente con selectividad según 35 % de fenilo / 65 % de metil-polisiloxano. Es una fase polar media con sangrado muy bajo y excelente desactivación. Selectividad única en la región polar media.
- Mayor espectro de selectividad y compatible con detectores de trampa iónica
- No hay grupos CN en el polímero, por lo que no hay límites para el uso de detectores ECD y NPD
- Estabilidad de temperatura de hasta 370 °C para una mayor vida útil de la columna y tiempos de retención más cortos
- Excelente desactivación de la superficie de los tubos para una cuantificación fiable de las muestras, incluso a niveles de ultratrazas
- Menor sangrado de la columna para reducir la contaminación y mejorar la detectabilidad de solutos
- Fases similares: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Especificaciones
MS Optima™ 35 | |
Recomendadas para detectores de trampa iónica | |
Para operaciones isotérmicas: 360 °C, isoterma corta en el programa de temperatura: 370 °C | |
0,25 μm |
G42 | |
Columna capilar para GC | |
Análisis de PCB, Análisis de ultratrazas, Métodos de la EPA, Análisis de pesticidas, PCB, Análisis de alimentos y medicamentos | |
1 unidad |