Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
297.00€ - 1155.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
Fase estacionaria | Optima™ 5 |
Tipo USP | G27 |
Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10421472
|
Macherey-Nagel™
726313.10 |
10 m | 0,1 μm |
297.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10368351
|
Macherey-Nagel™
726313.15 |
15 m | 0,1 μm |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10629961
|
Macherey-Nagel™
726314.15 |
15 m | 0,25 μm |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10516161
|
Macherey-Nagel™
726325.15 |
15 m | 1 μm |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10194701
|
Macherey-Nagel™
726934.15 |
15 m | 5 μm |
384.00€
paquete de 15 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12897361
|
Macherey-Nagel™
726934.15 |
15 m | 5 μm |
384.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10266321
|
Macherey-Nagel™
726313.25 |
25 m | 0,1 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10556861
|
Macherey-Nagel™
726628.25 |
25 m | 0,35 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10236421
|
Macherey-Nagel™
726314.25 |
25 m | 0,25 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10459551
|
Macherey-Nagel™
726316.25 |
25 m | 0,5 μm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10490312
|
Macherey-Nagel™
726325.25 |
25 m | 1 μm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10577041
|
Macherey-Nagel™
726809.25 |
25 m | 3 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10104711
|
Macherey-Nagel™
726934.25 |
25 m | 5 μm |
667.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10378351
|
Macherey-Nagel™
726313.30 |
30 m | 0,1 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10195031
|
Macherey-Nagel™
726314.30 |
30 m | 0,25 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10728432
|
Macherey-Nagel™
726628.30 |
30 m | 0,35 μm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10053001
|
Macherey-Nagel™
726316.30 |
30 m | 0,5 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10680912
|
Macherey-Nagel™
726325.30 |
30 m | 1 μm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10776132
|
Macherey-Nagel™
726809.30 |
30 m | 3 μm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10134941
|
Macherey-Nagel™
726313.50 |
50 m | 0,1 μm |
1090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10308171
|
Macherey-Nagel™
726934.30 |
30 m | 5 μm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10378541
|
Macherey-Nagel™
726314.50 |
50 m | 0,25 μm |
1090.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10489741
|
Macherey-Nagel™
726628.50 |
50 m | 0,35 μm |
1090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10012871
|
Macherey-Nagel™
726325.50 |
50 m | 1 μm |
1090.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10195081
|
Macherey-Nagel™
726316.50 |
50 m | 0,5 μm |
1090.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10042991
|
Macherey-Nagel™
726809.50 |
50 m | 3 μm |
1090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10092961
|
Macherey-Nagel™
726313.60 |
60 m | 0,1 μm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10640152
|
Macherey-Nagel™
726314.60 |
60 m | 0,25 μm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10641112
|
Macherey-Nagel™
726628.60 |
60 m | 0,35 μm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10216661
|
Macherey-Nagel™
726316.60 |
60 m | 0,5 μm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10194551
|
Macherey-Nagel™
726325.60 |
60 m | 1 μm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10052991
|
Macherey-Nagel™
726809.60 |
60 m | 3 μm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
0,5 mm | |
Optima™ 5 | |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
340 °C |
0,32 mm | |
G27 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
1 unidad |