Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 624
Recomendada para análisis ambientales. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 son columnas de fase polar media de alto rendimiento con 6 % de cianopropil-fenilo y 94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
605.00€ - 1155.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Optima™ 624 |
---|---|
Tipo USP | G43 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
Intervalo de temperatura | De 280 °C a 300 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10209891
|
Macherey-Nagel™
726787.30 |
30 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 0,5 mm |
651.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10795952
|
Macherey-Nagel™
726785.60 |
60 m | 0,25 mm | 1,4 μm | 0,4 mm |
1050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10441092
|
Macherey-Nagel™
726785.30 |
30 m | 0,25 mm | 1,4 μm | 0,4 mm |
605.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10506541
|
Macherey-Nagel™
726787.50 |
50 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 0,5 mm |
1090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10506701
|
Macherey-Nagel™
726787.60 |
60 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 0,5 mm |
1155.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
Fase polar media compuesta del 6 % de cianopropil-fenilo/94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases.
- Recomendada para análisis ambientales
- Fases similares: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperatura máxima de 280 °C para operación isotérmica, 300 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Optima™ 624 | |
Columna capilar para GC | |
De 280 °C a 300 °C |
G43 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
1 unidad |