Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Optima™
Marca: Macherey-Nagel™ 726180.10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,1 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 240 °C a 250 °C | |
10 m |
Columna capilar para GC | |
FFAP Optima™ | |
Análisis de FAME, Ácidos carboxílicos libres | |
0,1 μm | |
1 unidad |