Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento serie TC120
Versátil baño de circulación de calentamiento Optima de gama media y depósito de plástico con especificaciones completas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y lograr un control preciso de la temperatura.
1450.00€ - 1685.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 12876 |
---|---|
Caudal | 16L/min |
Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 99°C |
Presión máxima | 210 mbar |
Anchura (métrico) interior | 155 mm |
Descripción
- Stability ±0.05°C.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (TClamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
- Integral pump for external circulation
- Visual alarm
Especificaciones
DIN 12876 | |
Ambiente +5° a 99°C | |
155 mm | |
120/230 V |
16L/min | |
210 mbar | |
180 mm |