Learn More
Hettich™ Tapa opcional para rotores
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca: Hettich™ 2423
221.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapa con biocontención
- Para rotores nº 1154-L, 1420-B, 2219-A, 2424-B, 2426-B, 2427-A y 2430-B
- Esterilizable en autoclave
- Resistente al fenol
Especificaciones
Tapa de biocontención | |
Rotores Hettich | |
Reutilizable | |
Esterilizable en autoclave |