Learn More
Orceína, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Es un colorante rojo que se utiliza en microscopía como mordiente para la coloración de flagelos, así como para la detección de tejido elástico en el esputo.
32.90€ - 89.15€
CAS | 1400-62-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C28H24N2O7 |
Peso molecular (g/mol) | 500.507 |
Número MDL | MFCD00062310 |
Clave InChI | VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione |
PubChem CID | 5386447 |
Nombre IUPAC | 2,8-bis(2,4-dihidroxi-6-metilanilino)-1,9-dimetildibenzofuran-3,7-diona |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11459806
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20294.03 |
1 g |
32.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11469806
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20294.06 |
5 g |
89.15€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1400-62-0 | |
500.507 | |
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N | |
5386447 | |
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O |
C28H24N2O7 | |
MFCD00062310 | |
orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione | |
2,8-bis(2,4-dihidroxi-6-metilanilino)-1,9-dimetildibenzofuran-3,7-diona |
Especificaciones
Orcein | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00062310 | |
Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water. | |
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O | |
500.507 | |
Polvo |
1400-62-0 | |
C28H24N2O7 | |
orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione | |
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N | |
2,8-bis(2,4-dihidroxi-6-metilanilino)-1,9-dimetildibenzofuran-3,7-diona | |
5386447 |
Seguridad y manipulación
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-750-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes