Learn More
Thermo Scientific Chemicals orceína
Código de producto. 10053583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Orceína, C28H24N2O7, número de CAS-1400-62-0, Rojo natural 28, 25 g, 0,98 a 1,18, 06, 885, Negro-morado a marrón, 500,51, Puro, Palabra de aviso GHS: Advertencia, Declaración de GHS H: Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1400-62-0
Fórmula molecular C28H24N2O7
Peso molecular (g/mol) 500.507
Número MDL MFCD00062310
Clave InChI VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Natural Red 28
PubChem CID 5386447
Nombre IUPAC 2,8-bis(2,4-dihidroxi-6-metilanilino)-1,9-dimetildibenzofuran-3,7-diona
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material orcein
Índice de absorción 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Índice Merck 15, 6958
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 575 to 582nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.51
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Negro-morado a marrón
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orcein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.