Learn More
Monohidrato de orcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6153-39-5 | C7H8O2·H2O | 142.15 g/mol
99.35€ - 985.00€
CAS | 6153-39-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O2·H2O |
Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
Número MDL | MFCD00149092 |
Clave InChI | NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate |
PubChem CID | 3083941 |
Nombre IUPAC | 5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10664792
|
Thermo Scientific Acros
129550250 |
25 g | Frasco de vidrio |
99.35€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10745231
|
Thermo Scientific Acros
129551000 |
100 g | Frasco de vidrio |
296.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10125303
|
Thermo Scientific Acros
129555000 |
500 g | Frasco de vidrio |
985.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
6153-39-5 | |
142.15 | |
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N | |
3083941 | |
CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O |
C7H8O2·H2O | |
MFCD00149092 | |
5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate | |
5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato |
Especificaciones
Orcinol monohydrate | |
56.0°C to 61.0°C | |
290.0°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00149092 | |
14, 6864 | |
(5% in water) Clear colorless to light brown | |
CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O | |
142.15 | |
142.15 | |
Polvo, cristales o copos |
6153-39-5 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C7H8O2·H2O | |
06, 882 | |
5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate | |
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N | |
5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato | |
3083941 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Orcinol monohydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.