Learn More
Orexin receptor 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antigene | Orexin receptor 1 |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16838444
|
Proteintech
18370-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16828444
|
Proteintech
18370-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a G-protein coupled receptor involved in the regulation of feeding behavior. The encoded protein selectively binds the hypothalamic neuropeptide orexin A. A related gene (HCRTR2) encodes a G-protein coupled receptor that binds orexin A and orexin B.Especificaciones
Orexin receptor 1 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O43613, P56718, P58307 | |
230777, 25593, 3061 | |
Orexin receptor 1 Fusion Protein Ag12269 | |
Primary | |
-20°C | |
HCRTR1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HCRTR1, hypocretin (orexin) receptor 1, Hypocretin receptor type 1, Orexin receptor 1, Orexin receptor type 1, Ox 1 R, Ox1 R, OX1R | |
Hcrtr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |