Learn More
Patrón de aceite organometálico, 12 elementos, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Antígeno | 900 μg/g |
Al | 900 μg/g |
Cr | 900 μg/g |
Cu | 900 μg/g |
Fe | 900 μg/g |
Mg | 900 μg/g |
Na | 900 μg/g |
Ni | 900 μg/g |
Pb | 900 μg/g |
Si | 900 μg/g |
Sn | 900 μg/g |
Ti | 900 μg/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 12 Element Oil Standard |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | Base Oil 75 |
Industry Type | Petrochemical Testing |
Cantidad | 100 g |
Grado | petróleo, aceite |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio