Learn More
Thermo Scientific™ Semimicroelectrodo combinado de pH Orion™ 8103 ROSS™
Obtenga lecturas estables de 0,01 de pH en menos de 30 segundos con este electrodo combinado de pH semimicro.
572.85€ - 663.00€
Especificaciones
Descripción | Punta semimicro |
---|---|
Junta | Cerámica |
Material | Cuerpo de vidrio |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10191061
|
Thermo Scientific™
8103BN |
BNC |
572.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10589511
|
Thermo Scientific™
8103SC |
Tapón de rosca | N/A | ||||||
Descripción
Obtenga lecturas estables de 0,01 de pH en menos de 30 segundos con el electrodo combinado de pH semimicro Thermo Scientific™ Orion™ 8103BN ROSS™. Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
- Material: cuerpo de vidrio.
- Rango de pH: de 0 a 14.
- Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C.
- Referencia interna: ROSS.
- Unión: cerámica.
- Dimensiones: 165 de largo (diámetro de 12 mm con 70 mm de largo, sección de 6 mm con 95 mm de largo).
- Precisión de pH: 0,01.
- Solución de llenado: 3M KCl, Orion N.º de cat. 810007
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
- Permite instalar tubos de ensayo, mide muestras pequeñas de hasta 0,2 ml.
- Punta semimicro.
- Diámetro del cabezal: 16 mm
Frasco de 60 ml de solución de llenado, Orion Nº de cat. 810007
- Laboratorios clínicos, farmacéuticos y de productos alimentarios, donde el tamaño de las muestras sea una limitación.
Especificaciones
Punta semimicro | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
0,01 | |
De 32 °F a 212 °F | |
165 mm |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
<0,002 pH/día | |
ROSS | |
Para asegurar la rápida respuesta y el cierre por gravedad, el bulbo detector y la junta de referencia no deben secarse. Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS’, cat. 810001. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene la cámara de referencia y proteja el orificio de llenado. Utilice el cabezal de protección, la funda o el frasco de almacenamiento con unas gotas de solución de almacenamiento para cubrir el bulbo detector y la unión de referencia. | |
6,5 in | |
16 mm x 95 mm L |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.