Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9156BNWP
Realice mediciones de pH rutinarias en condiciones de resistencia mediante este electrodo combinado de pH.
178.80€ - 306.53€
Especificaciones
Junta | Fibra de vidrio |
---|---|
Material | Cuerpo epóxico |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 90°C |
Tipo de solución de llenado | KCl 4M con Ag/AgCl |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10136620
|
Thermo Scientific™
9156BNWP |
Se requiere un adaptador BNC a USS con este producto como compra por una sola vez. N.º de referencia: 13-641-890 |
306.53€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10577591
|
Thermo Scientific™
9156SC |
Screw Cap | N/A | ||||||
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9156BN está destinado a la medición rutinaria del pH en condiciones difíciles.
Cuerpo irrompible y con una extensión que supera el bulbo de vidrio detector del pH para mejorar la protección.
- Material: cuerpo de epoxi.
- Rango de pH: de 0 a 14. Intervalo de temperatura: de 0° a 90 °C. Tipo de referencia: Ag/AgCl. Unión: fibra de vidrio. Dimensiones: 120 x 12 mm.
- Precisión de pH: 0,02.
- Solución de llenado: 4M KCl con Ag/AgCl
- Rellenable.
- Para mediciones de pH rutinarias.
- Para uso en el terreno, en laboratorio o en la enseñanza.
- Diámetro del cabezal: 16 mm
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
Especificaciones
Fibra de vidrio | |
De 0 a 14 | |
KCl 4M con Ag/AgCl | |
0,02 | |
4,7 in | |
0,47 in | |
16 mm |
Cuerpo epóxico | |
0°C a 90°C | |
Ag/AgCl | |
De 32° a 194 °F | |
120 mm | |
12 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.