Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Reduzca al mínimo los riesgos de contaminación y medición incorrecta con estos reactivos químicos, incluidos en los viales de autollenado.
Marca: Thermo Scientific™ AC4005
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
- Nº de pruebas: 30
- Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Especificaciones
Nitrato | |
Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 | |
Ampollas Auto-ID, paquete de 30 | |
Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales | |
De 1,0 a 7,5 mg/l N | |
30 ampollas |
Ampolla | |
Ampollas Auto-ID de nitrato MR AQUAfast, paquete de 30 | |
Reducción con cadmio | |
Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER) | |
Agua potable: ASTM D3867-90 (B) / métodos estándar 4500-NO3- E; Aguas residuales: ASTM D3867-04 (B) / métodos estándar 4500-NO3- E |
Seguridad y manipulación
- Nitrate 2 (as N)-MR
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethelene glycol, isopropyl alcohol, sulphanilic acid
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.