Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ AquaPro™, bulbo resistente, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua; cable de 1 m
Lea muestras de líquidos viscosos de forma rápida y precisa sin que la muestra entre en contacto con iones de plata con ayuda de estos electrodos de combinación de pH.
Marca: Thermo Scientific™ 9107APMD
Descripción
Lea muestras de líquidos viscosos de forma rápida y precisa sin que la muestra entre en contacto con iones de plata con ayuda de los electrodos combinados de pH Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™. Estos electrodos, que tienen un sistema de referencia de junta doble abierto y resistente a las obstrucciones, son ideales para mediciones en muestras que contienen proteínas o tampones TRIS y que no contienen mercurio. Los electrodos requieren un mantenimiento mínimo porque no hay solución de llenado; en su lugar, cuentan con una referencia de gel de polímero.
Los electrodos presentan mayor vida útil, bajo mantenimiento, tiempo de respuesta rápido y juntas limpias. El sistema de referencia patentado y el diseño de junta doble impiden que los iones de plata entren en contacto con la muestra.- Mediciones de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 60 °C (de 0° a 140 °F)
- Elección de conectores con cable de 1 m
Especificaciones
Cuerpo epoxi pH/ATC | |
Abierto | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH de unión doble de AG/AgCl, conector Mini-DIN | |
Medidor de pH Orion | |
± 0,02 | |
De 32 °F a 140 °F | |
4,72 in | |
120 mm | |
0,47 in |
BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 60 °C | |
Uso general | |
Unión doble de Ag/AgCl | |
Almacenar en solución de almacenamiento de pH, Orion 910001. Almacenar en un vaso de precipitado de solución de almacenamiento o montar en el frasco de almacenamiento en el que se suministró el electrodo. | |
Standard | |
39 in | |
1 m | |
12 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.