Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de cloro Orion™, con conector BNC resistente al agua
Mida el nivel de cloro residual con rapidez y precisión con los electrodos de cloro.
Marca:  Thermo Scientific™ 9770BNWP
Código de producto. 10448912
  • 1190.93€ / cada uno
Nuevos acuerdos para agua limpia
Usar código promocional 24139 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Descripción
Mida el nivel de cloro residual con rapidez y precisión con los electrodos de cloro Thermo Scientific™ Orion™. Se miden todas las formas de cloro residual.
El método permite realizar un análisis rápido en el lugar de la toma de muestra, lo que elimina la obtención de lecturas bajas erróneas causadas por la pérdida de Cl2.
  • El método requiere agregar dos reactivos a la muestra antes de medir
  • El electrodo presenta una pendiente de aumento de concentración de aproximadamente +29 mV por década
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 100 ppm como Cl2 (977007)
  • Número de catálogo de ISA requerido: Reactivo de yoduro 977010; Reactivo de ácido 977011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BNC resistente al agua
Conector BNC resistente al agua
Medidores de ISE
Electrodo de ion selectivo combinado
Certificados
Promociones
Promociones
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.