Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos cúpricos Orion™
Mida los iones cúpricos en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos cúpricos.
1507.50€ - 1753.73€
Especificaciones
Junta | La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10450063
|
Thermo Scientific™
9429BN |
BNC |
1507.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10131211
|
Thermo Scientific™
9429SC |
Tapón de rosca |
1512.53€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10049150
|
Thermo Scientific™
9629BNWP |
BNC resistente al agua |
1753.73€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with the Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes.
No es necesario ningún electrodo de referencia independiente con este electrodo, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.- Número de catálogo de estándares de calibración: 0.1 M Cu(NO3)2 /942906
- Número de catálogo de ISA requerido: 940011
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación | |
Medidores de ISE | |
Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.