Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Sure-Flow Orion™ modelo 91-72
El electrodo de pH Sure-Flow Thermo Scientific™ Orion modelo 91-72 es un electrodo combinado con cuerpo de vidrio resistente a productos químicos para mediciones sin obstrucciones de suelos, lodos, coloides y material viscoso.
Marca:  Thermo Scientific™ 9172BNWP
Código de producto. 10324811
  • 422.10€ / cada uno
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Descripción
Electrodo combinado con cuerpo de vidrio resistente a productos químicos para mediciones sin obstrucciones de suelos, lodos, coloides y material viscoso.
Orion™ Single Junction Electrodes provide a reliable option for routine pH measurement. These silver chloride electrodes are available in a variety of styles and provide accurate measurements of typical samples.
Solutions required 
Electrode fill solution
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
910001      pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
910168     pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
910104     pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
910105     pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
910686     pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910107     pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL 
910918     pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910110     pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
910112     pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
910199     Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH
                 electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
900020     Cleaning solution A and C, 30 ml each. B and D, 60 ml each
Items included with
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution 60mL 1 bottle
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Modelo 9172BNWP - Junta Sure-Flow
Sure-Flow
Cuerpo de vidrio
Electrodo de pH
Certificados
Promociones
Promociones
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.