Learn More
Solución de ácido ortofosfórico 1 M, certificada, para HPLC, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 7664-38-2 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Fórmula molecular | H3O4P |
Número MDL | 11340 |
Sinónimo | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
Clave InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Nombre IUPAC | ácido fosfórico |
Peso molecular (g/mol) | 97.994 |