Learn More
Osmio 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Osmium |
Color | Negro |
Punto de fusión | 3045.0°C |
Punto de ebullición | 5027.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
Fórmula lineal | Os |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 15, 6988 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.2 |