Learn More
Cloruro de osmio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721555
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 14996-60-2 | Cl3H2OOs | 314.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14996-60-2
Fórmula molecular Cl3H2OOs
Peso molecular (g/mol) 314.60
Número MDL MFCD00149815
Clave InChI KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
PubChem CID 16211485
SMILES O.Cl[Os](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium(III) chloride hydrate
Punto de fusión >500.0°C
Color Negro a rojo
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 2.5 g
Fórmula lineal OsCl3·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC tricloroosmio hidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.56