Learn More
Óxido de osmio(IV), Os 83 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368298
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
CAS: 12036-02-1 | O2Os | 222.228 g/mol
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-02-1
Fórmula molecular O2Os
Peso molecular (g/mol) 222.228
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
Nombre IUPAC dioxoosmio
SMILES O=[Os]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium(IV) oxide
Color Negro
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.2
Aspecto Black powder
Densidad 11.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Osmium(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Osmium(IV) oxide