Learn More
Polvo de osmio, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359197
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-04-2
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nombre IUPAC osmio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Fórmula molecular Pd
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Cantidad 5 g
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Peso molecular (g/mol) 106.42
Tamaño de malla -20 Mesh