Learn More
Polvo de osmio, malla - 200, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
160.80€ - 586.92€
CAS 7440-04-2
Fórmula molecular Os
Peso molecular (g/mol) 190.23
Número MDL MFCD00011147
Clave InChI SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nombre IUPAC osmio
SMILES [Os]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11301809
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012446.03
1 g
160.80€
1 g
11391799
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012446.06
5 g
586.92€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228
Sólido inflamable.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H318-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVOS METÁLICOS, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-114-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de osmio, malla - 200, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals