Learn More
Tetróxido de osmio, +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174350
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 130.0°C
Nombre del producto químico o material Osmium tetroxide
Punto de fusión 40.0°C to 42.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula lineal OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Índice Merck 15, 6990
Información de solubilidad Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.