Learn More
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Código de producto. 15611730 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
Uso con reactivos, 99,8%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium Tetroxide
Cantidad 1 g
Fórmula lineal OsO4
Número UN 2471
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.23g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Presión de vapor 7mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: 8.8 (vs air)