Learn More
MP Biomedicals™ Placas Ouchterlony
Diseñadas para antisueros específicos pero de baja afinidad que requieren pocillos espaciados adecuadamente y glicol de polietileno en la agarosa para una óptima inmunoprecipitación.
344.00€ - 620.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Tipo | Placa Ouchterlony |
Incluye | Agarosa al 1,2 % y PEG al 5 % |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11433966
|
MP Biomedicals™
08642781 |
Diseñada para aplicaciones que afectan a antígenos presentes en concentraciones muy bajas, preparada con los pocillos recortados | Placa Ouchterlony |
620.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11423966
|
MP Biomedicals™
08642771 |
Antisueros específicos y de baja afinidad | Placa Ouchterlony |
344.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
Poliestireno | |
Placa Ouchterlony | |
Agarosa al 1,2 % y PEG al 5 % |