Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma ovalada
Fabricado con PTFE. Ideal para recipientes con fondo redondo, como un matraz de fondo redondo.
Marca:  BRAND™ 137312
179.65 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11864080
  • 190.00€ / paquete de 10
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • PTFE: fabricación de politetrafluoroetileno
  • Magnética, forma ovalada
  • Para recipientes de vidrio con fondos redondos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para recipientes con fondo redondo
40 mm
10/Paq.
20 mm
PTFE (politetrafluoroetileno)
Óvalo