Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma ovalada
Fabricado con PTFE. Ideal para recipientes con fondo redondo, como un matraz de fondo redondo.
Marca:  BRAND™ 137302
96.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12080922
  • 102.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Descripción
  • PTFE: fabricación de politetrafluoroetileno
  • Magnética, forma ovalada
  • Para recipientes de vidrio con fondos redondos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para recipientes con fondo redondo
10 mm
PTFE (politetrafluoroetileno)
Óvalo
PTFE
20 mm
10/Paq.
Barra de agitación magnética