Learn More
Thermo Scientific™ Colador de gel en gradiente múltiple P7-CST Owl™
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST.
36.60€ - 245.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema Owl™ P7-CST |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12494687
|
Thermo Scientific™
P7-10FG |
Vidrio transparente |
36.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12404697
|
Thermo Scientific™
P7-10FR |
Vidrio con muescas |
45.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12414697
|
Thermo Scientific™
P7-CST |
Colador |
245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST. Uno de los dispositivos más sencillos para procesar geles en gradiente; este molde es compatible con el sistema Owl™ PBDS.
- Su generador de gradiente externo permite moldear los geles fácilmente y con la máxima reproducibilidad. Puede moldear de uno a cinco geles simultáneamente. Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio.
Especificaciones
Sistema Owl™ P7-CST | |
Owl™ |