Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de azida dextrosa (deshidratado)
Detecte enterococos de muestras de agua y alimentos con este medio selectivo.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0868B
157.11 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11439778
  • 162.00€ / 500 g
Descripción
Detecte enterococos en muestras de agua y aguas residuales con el caldo de azida dextrosa Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). La mezcla de peptona y glucosa del medio hace que el caldo de azida dextrosa sea altamente nutritivo, y el cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico. La azida sódica actúa como inhibidor de los organismos gramnegativos1,2,3 y la concentración de azida sódica utilizada en el medio proporciona una protección óptima para los enterococos, al tiempo que suprime en gran medida la flora gramnegativa. El sistema de tampón de fosfato controla el pH.
Los enterococos forman parte de la flora intestinal normal de animales y humanos. Se han reconocido como patógenos humanos importantes y cada vez lo son más. La presencia de enterococos sirve como indicador de contaminación fecal. Los enterococos son mejores indicadores que Escherichia coli de la contaminación de aguas residuales en aguas cloradas porque tienen una mayor resistencia al cloro.
El caldo de azida dextrosa se recomienda para la detección de enterococos en agua y aguas residuales4.
  • Selectivo: la azida sódica del medio actúa como inhibidor de los organismos gramnegativos, al tiempo que proporciona una protección óptima a los enterococos.
  • Recomendado para la determinación cuantitativa de enterococos en agua, aguas residuales, alimentos y otros materiales sospechosos de contaminación con aguas residuales1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caldo de azida dextrosa
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 14,0 l
Polvo
500 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • AZIDE DEXTROSE BROTH Rothe
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium azide
Certificados
Promociones
Promociones
Solo para uso en laboratorio