Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo de cistina para selenito (deshidratada)
Enriquezca y mejore el aislamiento de salmonelas en muestras de heces y alimentos con este medio.
104.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
---|---|
Descripción | Base de caldo de cistina para selenito (deshidratada) |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10760944
|
Thermo Scientific™
CM0699B |
500 g |
104.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Enriquezca y mejore el aislamiento de salmonelas en muestras de heces y alimentos con la Base de caldo de cistina para selenito Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio modificado se basa en la formulación descrita por Leifson1 con cistina añadida.2
Selenite Cystine Broth Base is an enrichment medium for the isolation of salmonellae from feces and food products.
- Cystine reduces the toxicity of selenite and provides extra organic sulphur, which spares critical sulphur components of the bacteria
- Formulation recommended by the AOAC3 for detection of Salmonella in foodstuffs
- Included in the standard methods media of the American Public Health Association4, 5
- Complies with the requirements of the United States Pharmacopoeia6
Selenite Cystine Broth Base is a modification of the formulation described by Leifson1 with cysteine and is used as an enrichment culture for salmonellae from feces, foodstuffs, and other materials.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Especificaciones
De 10 °C a 30 °C | |
Base de caldo de cistina para selenito (deshidratada) | |
Polvo | |
Medios de cultivo deshidratados |