Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-Free Soya Peptone
La Peptona de soja sin OGM Oxoid es una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
210.00€ - 894.00€
Especificaciones
Descripción | GMO-Free Soya Peptone |
---|---|
Formulario | Powder |
Tipo de producto | Peptone |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15332680
|
Thermo Scientific™
VG0300C |
500 g |
210.00€
400 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15872047
|
Thermo Scientific™
VG0300T |
5 kg |
894.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La Peptona de soja sin OGM Oxoid es una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
A nutritious, general purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.Especificaciones
GMO-Free Soya Peptone | |
Powder | |
Peptone |
Solo para uso en laboratorio