Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de HTM Oxoid™
El suplemento de HTM Oxoid se utiliza para las pruebas de sensibilidad de Haemophilus influenzae.
Marca: Thermo Scientific™ SR0158E
197.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El suplemento de HTM Oxoid se utiliza para las pruebas de sensibilidad de Haemophilus influenzae.
- Añadir a la base HTM, n.º de referencia CM0898B. Almacenar entre -20 °C y 0 °C
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Suplemento de HTM | |
Suplemento | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Liofilizado | |
10/paq. |