Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de Legionella BCYE Oxoid™, para medio de 100 ml
Click to view available options
Producción:
Cada vial para 100 ml de medio
Cada vial para 500 ml de medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
Añadir a la base de agar para Legionella, n.º de referencia CM1203B
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Suplemento para Legionella BCYE |
Formulario | Liofilizado |
Tipo de producto | Suplemento |
Cantidad | 10/paq. |
Producción | Cada vial para 100 ml de medio |
Especie | Legionella |