Learn More
Thermo Scientific™ Peptona bacteriológica neutralizada Oxoid™, 500 g
La peptona bacteriológica neutralizada Oxoid es la forma neutralizada de la peptona bacteriológica.
Marca:  Thermo Scientific™ LP0034B
210.76 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24140" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10188862
  • 304.00€ / 500 g
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
La peptona bacteriológica neutralizada Oxoid es la forma neutralizada de la peptona bacteriológica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Peptona bacteriológica neutralizada
Polvo
Peptona bacteriológica neutralizada
500 g