Learn More
Thermo Scientific™ Kit Oxoid™ TST-RPLA
El kit Oxoid TST-RPLA detecta la toxina del síndrome del choque tóxico estafilocócico (TST) mediante la aglutinación de látex pasiva inversa.
Marca: Thermo Scientific™ TD0940A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit Oxoid TST-RPLA detecta la toxina del síndrome del choque tóxico estafilocócico (TST) mediante la aglutinación de látex pasiva inversa.
Especificaciones
Estafilococo | |
Kit TST-RPLA | |
Kit para 20 pruebas |
De 2 °C a 8 °C | |
Aglutinación pasiva inversa en látex | |
Toxina del síndrome del choque tóxico estafilocócico (TST) |