Learn More
Thermo Scientific™ Discos de factor X Oxoid™
Realice la identificación de especies de Haemophilus con discos de factor X Oxoid Thermo Scientific™.
62.45€ - 177.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De -10 °C a -20 °C |
---|---|
Descripción | Discos de factor X |
Analitos detectables | Especies de Haemophilus |
Tipo | Disco de factor X |
Cantidad | 50 discos/cartucho |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11933842
|
Thermo Scientific™
DD0003T |
50 discos/cartucho | 1 carro/paquete. |
62.45€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11459858
|
Thermo Scientific™
DD0003B |
50 discos/cartucho | 5 carro/paquete. |
177.00€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Realice la identificación de especies de Haemophilus con discos de factor X Oxoid Thermo Scientific™.
Aviso sobre pedidos:
50 discos/cartucho
Especificaciones
De -10 °C a -20 °C | |
Especies de Haemophilus | |
50 discos/cartucho |
Discos de factor X | |
Disco de factor X |