Learn More
p-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425643
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108.14 g/mol
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El sp-cresol es un material de partida en la síntesis de bupranolol, que es un bloqueante beta no selectivo. También se utiliza en la producción de antioxidantes como el hidroxitolueno butilado. Además, se utiliza como adhesivo y sellante en productos químicos, colorante, intermediario, agente de olor, plastificador, agente de chapado y agente de tratamiento de superficies. Actúa como antioxidante y desinfectante en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-44-5
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002376
Clave InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nombre IUPAC 4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Punto de fusión 32°C to 34°C
Densidad 1.034
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 1000 g
Número UN UN3455
Beilstein 1305151
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2579
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%