Learn More
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. p-7120644
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
CAS 106-44-5
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002376
Clave InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nombre IUPAC 4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Punto de ignición 1038°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 25 g
Número UN UN3455
Beilstein 1305151
Densidad del vapor 3.72 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-cresol