Learn More
Cloruro de p-toluoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 ml
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-60-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.6
Número MDL MFCD00000696
Clave InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluoyl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -2.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 225.0°C to 227.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCl
Índice de refracción 1.5525 to 1.5545
Cantidad 2.5 L
Beilstein 09,486
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.